Learn More
Ethyl5-Nitroindol-2-Carboxylat, 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 424660100
Additional Details : CAS : 16732-57-3 Gewicht : 0.06000kg
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
16732-57-3 | |
234.21 | |
DVFJMQCNICEPAI-UHFFFAOYSA-N | |
280312 | |
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-] |
C11H10N2O4 | |
MFCD00216477 | |
ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate, ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate, 5-nitroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-nitro-1h-indole-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-5-nitroindole, 2-ethoxycarbonyl-5-nitro-1h-indole, labotest-bb lt00441291, pubchem3016, acmc-209dw7 | |
Ethyl-Nitro5-1H-Indol-2-Carboxylat |
Spezifikation
Ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate | |
Glasflasche | |
220°C to 225°C | |
16732-57-3 | |
C11H10N2O4 | |
ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate, ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate, 5-nitroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-nitro-1h-indole-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-5-nitroindole, 2-ethoxycarbonyl-5-nitro-1h-indole, labotest-bb lt00441291, pubchem3016, acmc-209dw7 | |
DVFJMQCNICEPAI-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl-Nitro5-1H-Indol-2-Carboxylat | |
280312 | |
Pulver |
Authentic | |
Gelb bis Braun | |
10g | |
95% | |
MFCD00216477 | |
Solubility in water: negligible | |
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-] | |
234.21 | |
234.21 | |
95% |