Learn More
Ethyl5-Amino-1-(4-Fluorophenyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10190552 10 g 10 Gramm
10181272 1 g 1 Gramm
10031144 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10190552 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH00119EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 138907-68-3
Summenformel C12H12FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 249.25
MDL-Nummer MFCD00173917
InChI-Schlüssel RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
PubChem CID 688689
IUPAC-Name ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 249.24
Reinheit (%) 97%