Learn More
Ethyl-5-(5-brom-2-thienyl)-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC23210DE
Additional Details : CAS : 423768-50-7 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419084
  • 187.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
16-02-2021
Chemische Identifikatoren
423768-50-7
302.142
OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
2776548
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
C10H8BrNO3S
MFCD03407336
ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(5-Bromthiophen-2-yl)-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
Spezifikation
ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
423768-50-7
100.0
C10H8BrNO3S
ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
302.142
302.15
5g
96.5
97%
MFCD03407336
OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 5-(5-Bromthiophen-2-yl)-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
2776548
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation