Learn More
Ethyl4,6-Dichlor-2-(Methylthio)Chinolin-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10602263 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10561122 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602263 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08739DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 227958-96-5
Summenformel C13H11Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 316.20
MDL-Nummer MFCD00276616
InChI-Schlüssel NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate
PubChem CID 2736409
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle4, 6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name Ethyl-4,6-dichlor-2-methylsulfanylchinolin-3-carboxylat
Formelmasse 316.21
Reinheit (%) 97%