Learn More
Ethyl3,5-Dichlorbenzoat, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge TL00759EA
Additional Details : CAS : 91085-56-2 Gewicht : 0.01000kg
Menge 10g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10039521
  • 46.90 CHF / 10 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Chemische Identifikatoren
91085-56-2
219.06
JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
2736404
CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
C9H8Cl2O2
MFCD00221467
ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
Spezifikation
Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
10g
97.0
C9H8Cl2O2
MFCD00221467
JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
2736404
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
91085-56-2
97%
Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
219.06
219.07
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate