Learn More
Ethyl3,5-Dichlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704197
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
91085-56-2
C9H8Cl2O2
219.06
MFCD00221467
JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
2736404
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
91085-56-2
C9H8Cl2O2
219.06
MFCD00221467
JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
2736404
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Chemischer Name oder Material Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Menge 1 g
Formelmasse 219.07
Reinheit (%) 97%