Learn More
Ethyl 2-(phenylthio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10272692 1 g 1 Gramm
10794003 10 g 10 Gramm
10496852 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10272692 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08693DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 7605-25-6
Summenformel C10H12O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.264
MDL-Nummer MFCD00145107
InChI-Schlüssel SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
PubChem CID 97312
IUPAC-Name Ethyl-2-phenylsulfanylacetat
SMILES CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(phenylthio)acetate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C6H5SCH2C(O)OCH2CH3
Menge 1 g
Formelmasse 196.27
Reinheit (%) 97%