Learn More
Ethyl2-Chlor-3-Cyan-6-Methylisonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10405712
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
40108-12-1
C10H9ClN2O2
224.644
MFCD00023416
XUXBHWPRQGVLRY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, ethyl-2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, isonicotinic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-4-carbethoxy-6-methylpyridine, ethyl2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester
142408
Ethyl-2-chlor-3-cyano-6-methylpyridin-4-carboxylat
CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)C
40108-12-1
C10H9ClN2O2
224.644
MFCD00023416
XUXBHWPRQGVLRY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, ethyl-2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, isonicotinic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-4-carbethoxy-6-methylpyridine, ethyl2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester
142408
Ethyl-2-chlor-3-cyano-6-methylpyridin-4-carboxylat
CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)C
Chemischer Name oder Material ethyle2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 224.65
Reinheit (%) 97%