Learn More
Ethyl2-Chlor-3-Cyan-6-Methylisonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ethyle2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 224.65 |
Reinheit (%) | 97% |