Learn More
ethyle2-bromobenzoate, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10603075
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10603075
Marke: Thermo Scientific Maybridge RDP00160EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6091-64-1
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
InChI-Schlüssel BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
IUPAC-Name Ethyl 2-brombenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle2-bromobenzoate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.44g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber glass bottle
Strukturformel BrC6H4CO2C2H5
Menge 10 g
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 97%