Learn More
Ethyle2-Brom-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10242742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10242742 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10703443 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242742 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00750DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 22900-83-0
Summenformel C7H8BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 250.11
MDL-Nummer MFCD03791227
InChI-Schlüssel CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
PubChem CID 2824057
IUPAC-Name Ethyl 2-Brom-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle2-bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 250.12
Reinheit (%) 97%