Learn More
Ethyl-2-Amino-4-Methylthiophen-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 185.25 |
Reinheit (%) | 97% |