Learn More
Ethyl-2-Amino-4-Methylthiophen-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704082
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
43088-42-2
C8H11NO2S
185.241
MFCD00051669
ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
521132
Ethyl-2-amino-4-methylthiophen-3-carboxylat
CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
43088-42-2
C8H11NO2S
185.241
MFCD00051669
ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
521132
Ethyl-2-amino-4-methylthiophen-3-carboxylat
CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 185.25
Reinheit (%) 97%