Learn More
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1g
10g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10g |
Formelmasse | 181.19 |
Reinheit (%) | 97% |