Learn More
Ethyl2-(3-methoxyphenyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | CH3OC6H4CH2C(O)OCH2CH3 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 194.23 |
| Reinheit (%) | 97% |