Learn More
Ethyl-2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-acetat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10789783 1 g 1 Gramm
10788435 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789783 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD09887DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 37128-24-8
Summenformel C8H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 185.241
MDL-Nummer MFCD00052519
InChI-Schlüssel DWSMURKWFWKPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, 2-methyl-thiazol-4-yl-acetic acid ethyl ester, 2-methylthiazole-4-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-methylthiazol-4-yl acetate, 4-thiazoleacetic acid,2-methyl-, ethyl ester, enamine_005349, ethyl=2-methylthiazol-4-ylacetate, 2-methylthiazol-4-yl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 854815
IUPAC-Name Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(=N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 185.25
Reinheit (%) 95%