Learn More
Ethyl-1-Aminocyclopropancarbonsäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228646
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
42303-42-4
C6H11NO2·ClH
165.62
MFCD00190747
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet.hcl, ethyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1-amino-cyclopropyl-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet hcl, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, acpc-oet-hcl, h-acpc-oet?cl, pubchem14733
386203
Ethyl-Piperidon1-1-Carboxylat-Hydrochlorid
CCOC(=O)C1(CC1)N.Cl
42303-42-4
C6H11NO2·ClH
165.62
MFCD00190747
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet.hcl, ethyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1-amino-cyclopropyl-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet hcl, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, acpc-oet-hcl, h-acpc-oet?cl, pubchem14733
386203
Ethyl-Piperidon1-1-Carboxylat-Hydrochlorid
CCOC(=O)C1(CC1)N.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt 113.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 42.41 to 45.48% C, 8.24 to 8.66% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.