Learn More
Ethyl1-(4-cyanphenyl)-4-piperidinecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10742303 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10314532 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742303 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00017DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 352018-90-7
Summenformel C15H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.32
MDL-Nummer MFCD03086198
InChI-Schlüssel LIWHXOHASZYDEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-piperidino-benzonitrile, ethyl 1-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-4-cyanophenyl-, ethyl ester
PubChem CID 2779638
IUPAC-Name Ethyl-1-(4-cyanophenyl)piperidin-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-(4-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 258.32
Reinheit (%) 97%