Learn More
Ethyl-1-(3-aminobenzyl)-piperidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Synonym | ethyl 1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-3-aminophenyl methyl piperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-3-aminophenyl methyl-, ethyl ester, ethyl1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, 1-3-aminobenzyl-4-ethoxycarbonyl piperidine, 3-4-ethoxycarbonyl piperidin-1-yl methyl aniline, 1-3-aminophenyl methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester |
| Formelmasse | 262.35 |
| Reinheit (%) | 97% |