Learn More
Ethylcyclohexan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10550751 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10437110 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118310250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1678-91-7 | Molecular Formula: C8H16 | Molecular Weight: 112.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1678-91-7
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.21
MDL-Nummer MFCD00001523
InChI-Schlüssel IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, ethyl, ethyl cyclohexane, cyclohexylethane, ethyl-cyclohexane, acmc-1c1qu, ethylcyclohexane, dsstox_cid_30334, dsstox_gsid_51779, wln: l6tj a2, qspl 100
PubChem CID 15504
IUPAC-Name Ethylcyclohexan
SMILES CCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylcyclohexane
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -111°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7800g/mL
Siedepunkt 130°C to 132°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11C2H5
Brechungsindex 1.4311 to 1.4331
Menge 25 mL
Beilstein 05, 35
Relative Dichte 0.78
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,carbon tetrachloride,lignoin
Formelmasse 112.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylcyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO– Nur für Forschungszwecke