Learn More
Ethylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30375098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375098 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9261751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylboronic Acid
CAS 4433-63-0
Summenformel C2H7BO2
Menge 1 g
Synonym 1-Ethaneboronic Acid, Ethaneboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C2H7BO2/c1-2-3(4)5/h4-5H,2H2,1H3
SMILES CCB(O)O
IUPAC-Name Ethylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
Formelmasse 74.0539