Learn More
Ethylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374336 25 g 25 Gramm
11354336 1 g 1 Gramm
11364336 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19959.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4433-63-0
Summenformel C2H7BO2
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD01074536
InChI-Schlüssel PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
IUPAC-Name Ethylboronsäure
SMILES CCB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylboronic acid
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3CH2B(OH)2
Menge 25 g
Beilstein 1731546
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 73.89
Reinheit (%) 98%