Learn More
Ethylbenzol, puriss. p.a., ≥ 99.0 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15640660
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15640660
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 030801L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 100-41-4
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.168
MDL-Nummer MFCD00011647
InChI-Schlüssel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenylethan, Benzol, Ethyl, Ethylenzen, Ethylbenzol, Etilbenzol, Alpha-Methyltoluol, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC-Name Ethylbenzol
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylbenzol
Dichte 0.867 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 15 °C (59 °F)
Strukturformel C6H5C2H5
Menge 1 l
UN-Nummer UN1175
Beilstein 1901871
Formelmasse 106.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Güte Puriss. p.a.