Learn More
Ethylbenzol,99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15637840 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15637840 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15637840 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. E125082.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylbenzol
CAS 100-41-4
Schmelzpunkt -95 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.867 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 135 °C bis 137 °C
Flammpunkt 15 °C (59 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H10
Strukturformel C6H5C2H5
MDL-Nummer MFCD00011647
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1175
Beilstein 1901871
Synonym Phenylethan, Benzol, Ethyl, Ethylenzen, Ethylbenzol, Etilbenzol, Alpha-Methyltoluol, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
InChI-Schlüssel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Ethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 106.168
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Formelmasse 106.17 mol
Reinheit (%) 0.99