Learn More
Ethylaminlösung (2,0 M in THF), TRC
Artikelnummer. 30386521
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386521 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386521 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE94565050ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylamine
CAS 75-04-7
Summenformel C2 H7 N
Menge 50 mL
Synonym Ethylamine, 1-Aminoethane, 45: PN: WO2023274347 PAGE: 25 claimed sequence, Aminoethane, Monoethylamine, n-Ethylamine, R 631
InChI-Formel InChI=1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
SMILES CCN
IUPAC-Name Ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 45.08
Formelmasse 45.0578
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.0 M