Learn More
Ethylamin, Pure, Lösung in Wasser 70 % (w/w), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10637602 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637602 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10637602 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/1000/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 75-04-7
Schmelzpunkt -81.1°C
Farbe Farblos
pH 14
Siedepunkt 39°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C2H7N
MDL-Nummer 8160
Menge 500 mL
Synonym ethylamine, monoethylamine, aminoethane, 1-aminoethane, ethyl amine, aethylamine, etilamina, ethylamine solution, ethylamin, etyloamina
InChI-Schlüssel QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN
IUPAC-Name Ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 45.085
PubChem CID 6341
Dampfdichte 1.56
ChEBI CHEBI:15862
Formelmasse 45.07g/mol
Dampfdruck 423 hPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig