Learn More
Ethylviologendibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495354 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495354 1 g 1 Gramm
15475364 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495354 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455030010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 53721-12-3 | C14H18Br2N2 | 374.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53721-12-3
Summenformel C14H18Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 374.11
InChI-Schlüssel LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethyl viologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-diethyl-, dibromide, ethylviologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridiniumdibromide, 1,1/'-diethyl-4,4/'-bipyridinium dibromide, 1,1-diethyl-4,4-bipyridinium dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium bromide, 1-ethyl-4-1-ethyl 4-pyridyl pyridine, bromide, bromide
PubChem CID 11474262
IUPAC-Name 1-Ethyl-4-(1-Ethylpyridin-1-ium-4-yl)Pyridin-1-ium;Dibromid
SMILES CC[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CC.[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl viologen dibromide
Schmelzpunkt 278.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 374.11
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl viologen dibromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.