Learn More
Ethylviolett, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416109
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15416109
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63951.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2390-59-2 | C31H42ClN3 | 492.15 g/mol
Ethyl violet has been used to stain pancreatic tissue and elastin in the detection of gram negative bacteria, and as a reagent for the extractive-spectrophotometric determination of anionic surfactants. It has been used in the extraction and spectrophotometric determination of copper. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylviolett wurde zum Färben von Pankreasgewebe und Elastin zum Nachweis von gramnegativen Bakterien und als Reagenz für die extraktiv-spektrophotometrische Bestimmung anionischer Tenside verwendet. Es wurde für die Extraktion und spektrophotometrische Bestimmung von Kupfer verwendet. Zusammen mit dem anionischen Farbstoff Zincon wird Ethylviolett in der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese als Gegenion-Färbemittel von Proteinen verwendet. Zusammen mit dem anionischen Farbstoff Zincon wird Ethylviolett in der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese als Gegenion-Färbemittel von Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml).
Hinweise
Farbstoffgehalt ca.80 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2390-59-2
Summenformel C31H42ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 492.15
MDL-Nummer MFCD00011765
InChI-Schlüssel JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 42600; Basic Violet 4
PubChem CID 16955
IUPAC-Name [4-[bis[4-(Diethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Diethylazan;Chlorid
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Violet
Beilstein 4117566
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml).
Formelmasse 492.15
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver