Learn More
Ethylviolett, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl violet has been used to stain pancreatic tissue and elastin in the detection of gram negative bacteria, and as a reagent for the extractive-spectrophotometric determination of anionic surfactants. It has been used in the extraction and spectrophotometric determination of copper. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylviolett wurde zum Färben von Pankreasgewebe und Elastin zum Nachweis von gramnegativen Bakterien und als Reagenz für die extraktiv-spektrophotometrische Bestimmung anionischer Tenside verwendet. Es wurde für die Extraktion und spektrophotometrische Bestimmung von Kupfer verwendet. Zusammen mit dem anionischen Farbstoff Zincon wird Ethylviolett in der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese als Gegenion-Färbemittel von Proteinen verwendet. Zusammen mit dem anionischen Farbstoff Zincon wird Ethylviolett in der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese als Gegenion-Färbemittel von Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml).
Hinweise
Farbstoffgehalt ca.80 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Violet |
| Beilstein | 4117566 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (10mg/ml). |
| Formelmasse | 492.15 |
| Farbe | Grün |
| Menge | 25 g |
| Physikalische Form | Pulver |