Learn More
Ethyl Violet, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11425441 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 11425441
Marke: MP Biomedicals 0215801625
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Violet
CAS 2390-59-2
Prozentgehaltsbereich ∽80%
Summenformel C31H42ClN3
MDL-Nummer MFCD00011765
Synonym Basic Violet 4, Ethyl purple 6B
InChI-Schlüssel JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
IUPAC-Name tris[4-(diethylamino)phenyl]methylium chloride
Molekulargewicht (g/mol) 492.15
PubChem CID 16955
Formelmasse 492.1
Menge 25 g