Learn More
Ethylviolett, 80 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10279740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10279740
Marke: Thermo Scientific Acros 410490250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 2390-59-2
Summenformel C31H42ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 492.15
MDL-Nummer MFCD00011765
InChI-Schlüssel JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 4, C.I. 42600
PubChem CID 16955
IUPAC-Name [4-[bis[4-(Diethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Diethylazan;Chlorid
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Violet
Farbstoffgehalt 75% min.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 593 to 599nm (c=0.1, H2O)
Formelmasse 492.14
Verlust bei Trocknung 4% max.
Reinheit (%) 80%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g