Learn More
Ethylvinylketon, stabilisiert, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10152480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10152480 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10152480 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1629-58-9 , 128-37-0
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00009316
InChI-Schlüssel JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC-Name Pent-1-en-3-on
SMILES CCC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl vinyl ketone
Namenshinweis Stabilized
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Dichte 0.8490g/mL
Siedepunkt 103°C to 104°C
Flammpunkt -6°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5COCH=CH2
Brechungsindex 1.4180 to 1.422
Menge 5 g
Beilstein 01, 731
Fieser 01,388
Relative Dichte 0.849
Stabilisator 0.1% (BHT)
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl vinyl ketone, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.