Learn More
Ethylvanillat, TRC
Artikelnummer. 30006340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006340 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE931978250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-05-0
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl vanillate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O4/c1-3-14-10(12)7-4-5-8(11)9(6-7)13-2/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Formelmasse 196.0736