Learn More
(Trimethylsilyl)-Essigsäureethylester, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023800
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4071-88-9
C7H16O2Si
160.288
MFCD00009172
QQFBQBDINHJDMN-UHFFFAOYSA-N
ethyl trimethylsilyl acetate, ethyl trimethylsilylacetate, ethyl 2-trimethylsilyl acetate, etsa, trimethylsilyl acetic acid ethyl ester, acetic acid, trimethylsilyl-, ethyl ester, pubchem16058, acmc-1ahie
77687
Ethyl-2-trimethylsilylacetat
CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4071-88-9
C7H16O2Si
160.288
MFCD00009172
QQFBQBDINHJDMN-UHFFFAOYSA-N
ethyl trimethylsilyl acetate, ethyl trimethylsilylacetate, ethyl 2-trimethylsilyl acetate, etsa, trimethylsilyl acetic acid ethyl ester, acetic acid, trimethylsilyl-, ethyl ester, pubchem16058, acmc-1ahie
77687
Ethyl-2-trimethylsilylacetat
CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
Ethyl trimethylsilylacetate is used in the synthesis of ethyl-2,2-dibromo-2-(trimethylsilyl)acetate. It was also used to silylate the enolizable aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltrimethylsilylacetat wird bei der Synthese von Ethyl-2,2-Dibromo-2-(Trimethylsilyl)Acetat verwendet. Wurde auch zur Silylierung der enolisierbaren Aldehyde und Ketone verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl (trimethylsilyl)acetate
Dichte 0.876
Siedepunkt 156°C to 158°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 10 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1755902
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 160.29
Reinheit (%) ≥98%