Learn More
Ethyltrans-4-Oxo-2-Butenoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate is an intermediate used to synthesize pharmaceutically active molecules. It is also used in the asymmetric catalytic alkynylation of acetaldehyde, producing attractive synthons with broad applications, such as (+)-Tetrahydropyrenophorol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyltrans-4-oxo-2 -Butenoat ist ein Zwischenprodukt, das zur Synthese pharmazeutisch aktiver Moleküle verwendet wird. Es wird auch bei der asymmetrischen katalytischen Alkynylierung von Acetaldehyd verwendet und produziert attraktive Synthone mit breiten Anwendungen, wie (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.6 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate |
| Schmelzpunkt | -9°C |
| Dichte | 1.063 |
| Siedepunkt | 184°C to 188°C |
| Flammpunkt | 68°C (154°F) |
| Brechungsindex | 1.455 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Beilstein | 8762336 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water(2.6g/L at 25°C). |
| Mehr anzeigen |