Learn More
Ethyltrans-4-Oxo-2-Butenoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345015 25 g 25 Gramm
11355015 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345015 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18491.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2960-66-9 | C6H8O3 | 128.127 g/mol
Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate is an intermediate used to synthesize pharmaceutically active molecules. It is also used in the asymmetric catalytic alkynylation of acetaldehyde, producing attractive synthons with broad applications, such as (+)-Tetrahydropyrenophorol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltrans-4-oxo-2 -Butenoat ist ein Zwischenprodukt, das zur Synthese pharmazeutisch aktiver Moleküle verwendet wird. Es wird auch bei der asymmetrischen katalytischen Alkynylierung von Acetaldehyd verwendet und produziert attraktive Synthone mit breiten Anwendungen, wie (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.6 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2960-66-9
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.127
MDL-Nummer MFCD00236170
InChI-Schlüssel SDGAEBKMHIPSAC-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl trans-4-oxo-2-butenoate, ethyl 4-oxobut-2-enoate, e-ethyl 4-oxobut-2-enoate, ethyl e-4-oxobut-2-enoate, ethyl 2e-4-oxobut-2-enoate, e-4-oxo-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, 2e, ethyl fumaraldehydate, ethyl 3-formylacrylate, ethyl-e-4-oxobutenoate
PubChem CID 7019541
IUPAC-Name Ethyl (E)-4-Oxobut-2-Enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 1.063
Siedepunkt 184°C to 188°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 8762336
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water(2.6g/L at 25°C).
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) 96%