Learn More
Ethyl-trans-4-Bromcinnamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491830 25 g 25 Gramm
11481830 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27544.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24393-53-1 | C11H11BrO2 | 255.111 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24393-53-1
Summenformel C11H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.111
MDL-Nummer MFCD00012226
InChI-Schlüssel YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Synonym ethyl trans-4-bromocinnamate, e-ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, ethyl 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, 2e, ethyl p-bromocinnamate, ethyl e-4-bromocinnamate, ethyl-trans-4-bromocinnamate, 4-bromocinnamic acid ethyl ester
PubChem CID 688115
IUPAC-Name Ethyl-(E)-3-(4-bromphenyl)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trans-4-bromocinnamate
Dichte 1.359
Siedepunkt 180°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.597
Menge 25 g
Formelmasse 255.11
Reinheit (%) 98%