Learn More
Ethylthiophen-2-Glyoxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl thiophene-2-glyoxylate is used for drug discovery using chemic informatics-based design and it is used as a catalyst, synthesis of raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylthiophen-2-Glyoxylat wird für die Wirkstoffentdeckung mittels chemikalischem informatischem Design verwendet und dient als Katalysator, Synthese von Rohstoffen.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl thiophene-2-glyoxylate |
| Dichte | 1.25 |
| Siedepunkt | 102°C to 110°C (0.8 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.5505 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 5651 |
| Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
| Formelmasse | 184.21 |
| Reinheit (%) | 97% |