Learn More
Ethylthiophen-2-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050756 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050756 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1081.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethylthiophen-2-carboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Thiophene-2-carboxylate
CAS 2810-04-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl Thiophene-2-carboxylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 2-(Ethoxycarbonyl)thiophene, 2-Thienylcarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-thenoate, Ethyl 2-thiophenecarboxylate, Ethyl thiophen-2-carboxylate, NSC 39455
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cccs1
IUPAC-Name Ethyl-thiophen-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 156.2
Menge 100 mg
Formelmasse 156,0245 g/mol