Learn More
Thiooxamidsäureethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030672
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16982-21-1
C4H7NO2S
133.165
MFCD00074903
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
2733398
Ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
CCOC(=O)C(=S)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16982-21-1
C4H7NO2S
133.165
MFCD00074903
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
2733398
Ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
CCOC(=O)C(=S)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl thiooxamate
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Menge 1 g
Formelmasse 133.17
Reinheit (%) 95%