Learn More
Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC67423DE
Additional Details : CAS : 103260-44-2 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10012504
  • 418.72 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
12-05-2021
Chemische Identifikatoren
103260-44-2
172.224
ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
Ethyl 2-(Oxan-4-yl)Acetat
C9H16O3
JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
2773412
CCOC(=O)CC1CCOCC1
Spezifikation
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
5g
97%
ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
CCOC(=O)CC1CCOCC1
172.224
172.22
Bernsteinfarbene Glasflasche
103260-44-2
C9H16O3
JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 2-(Oxan-4-yl)Acetat
2773412
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation