Learn More
Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 172.22 |
Reinheit (%) | 97% |