Learn More
Ethyltetradecanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494753
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11494753
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11646.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 124-06-1 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
A labeled component from essential oil of natural hawthorn perfume. Also frequently used in cosmetics, soaps, and flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein markierter Bestandteil aus ätherischem Öl mit natürlichem Weißdornduft. Wird auch häufig in Kosmetika, Seifen und Aromastoffen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-06-1
Summenformel C16H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
MDL-Nummer MFCD00008984
InChI-Schlüssel MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl myristate, tetradecanoic acid, ethyl ester, myristic acid ethyl ester, myristic acid, ethyl ester, ethylmyristate, ethyl n-tetradecanoate, ethyl myristate natural, fema no. 2445, tetradecanoic acid ethyl ester, ethyl ester tetradecanoic acid
PubChem CID 31283
ChEBI CHEBI:84849
IUPAC-Name Ethyltetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl tetradecanoate
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 295°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Geruch Schwach
Strukturformel CH3(CH2)12CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.436
Menge 500 mL
Beilstein 1776382
Merck Index 14,6333
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 256.43
Reinheit (%) 98%