Learn More
Ethylsuccinylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020690
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11460683
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12734.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14794-31-1
Summenformel C6H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.585
MDL-Nummer MFCD00000751
InChI-Schlüssel IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
IUPAC-Name Ethyl4-chloro-4-oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl succinyl chloride
Dichte 1.163
Siedepunkt 88°C to 90°C (11 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.437
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1766126
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164.59
Reinheit (%) 97%