Learn More
Ethylsuccinylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480683 500 g 500 Gramm
11460683 25 g 25 Gramm
11470683 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480683 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12734.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14794-31-1
Summenformel C6H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.585
MDL-Nummer MFCD00000751
InChI-Schlüssel IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
IUPAC-Name Ethyl4-chloro-4-oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl succinyl chloride
Dichte 1.163
Siedepunkt 88°C to 90°C (11 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.437
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1766126
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164.59
Reinheit (%) 97%