Learn More
Ethylsuccinoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30374174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374174 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374174 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE818230100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Succinoyl Chloride
CAS 14794-31-1
Summenformel C6H9ClO3
Menge 100 g
Synonym 3-(Ethoxycarbonyl)propanoyl Chloride, 3-(Ethoxycarbonyl)propionyl Chloride, 3-Carbethoxypropionyl Chloride, 3-Chlorocarbonylpropionic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-4-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic Acid Chloride, Ethyl 3-(chlorocarbonyl)propanoate, Ethyl 3-(chloroformyl)propionate, Ethyl 3-Chlorocarbonylpropionate, Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate, Ethyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Ethyl Succinoyl Chloride, Ethyl Succinoyl Monochloride, Ethyl Succinyl Chloride, Monoethyl Succinoyl Chloride, Succinic Acid Chloride Monoethyl Ester, Succinic Acid Ethyl Ester Chloride, Succinic Acid Monoethyl Chloride, beta-Carbethoxypropionyl Chloride, beta-Ethoxycarbonylpropionyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
IUPAC-Name Ethyl4-chloro-4-oxobutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 164.59
Formelmasse 164.024