Learn More
Ethylsorbat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420283 25 g 25 Gramm
11430283 100 g 100 Gramm
11440283 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420283 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11431.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2396-84-1 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
The addition of chlorine and bromine to ethyl sorbate (la) gave 1, 2-and 1, a-dihalo products derived from attack of the halogen. Chlorination of la under ionic conditions proceeds through a tightly bridged chloronium ion intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Zugabe von Chlor und Brom zu Ethylsorbat (la) gab 1,2-und 1, a-dihalo Produkt, abgleitet aus dem Angriff des Halogens. Die Chlorierung von La unter ionischen Bedingungen erfolgt über ein eng überbrücktes Chloronium-Ion-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2396-84-1
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00009296
InChI-Schlüssel OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Synonym ethyl sorbate, ethyl 2,4-hexadienoate, ethyl hexa-2,4-dienoate, sorbic acid, ethyl ester, 2,4-hexadienoic acid, ethyl ester, ethyl 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, ethyl e,e-2,4-hexadienoate, unii-hsr16usg4d, 2,4-hexadienoic acid, ethyl ester, 2e,4e, fema no. 2459
PubChem CID 1550470
IUPAC-Name Ethyl-(2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
SMILES CCOC(=O)\C=C\C=C\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl sorbate
Dichte 0.948
Siedepunkt 195°C to 196°C
Flammpunkt 69°C (156°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 25 g
Beilstein 1362941
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol.
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 98%