Learn More
Ethylsalicylat, TRC
Artikelnummer. 30371794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30371794 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371794 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91878325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-61-6
Summenformel C9 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxycarbonylphenol, 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxybenzoate, Ethyl o-hydroxybenzoate, Ethyl salicylate, Mesotol, NSC 8209, Sal Ethyl, Salicylic ether, Salotan, o-(Ethoxycarbonyl)phenol, Salicylic acid-ethyl ester
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid ethyl ester
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Formelmasse 166.063