Learn More
Ethyl (S)-(-)-4-chlor-3-Hydroxybutyrat, 98%, ee 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309405
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309405 5 g 5 Gramm
11399395 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309405 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18554.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 86728-85-0 | C6H11ClO3 | 166.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86728-85-0
Summenformel C6H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 166.60
MDL-Nummer MFCD00211241
InChI-Schlüssel ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Synonym ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
PubChem CID 7019277
IUPAC-Name Ethyl-(3S)-4-chlor-3-hydroxybutanoat
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Dichte 1.19
Siedepunkt 93°C to 95°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.453
Menge 5 g
Optische Drehung −14° (Neat)
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 98%