Learn More
Ethyl-(S)-(-)-4-Chlor-3-Hydroxybutyrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10292902 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10292902 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 361290010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
CAS 86728-85-0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 93°C to 95°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H11ClO3
Brechungsindex 1.4515 to 1.4535
MDL-Nummer MFCD00211241
Menge 1 g
Relative Dichte 1.19
Spezifischer Drehzustand − 14.50 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung -14.5
Synonym ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
InChI-Schlüssel ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
IUPAC-Name Ethyl-(3S)-4-chlor-3-hydroxybutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.60
PubChem CID 7019277
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke